Läs mer
4-Amino-2-butanol, 98 %
Produktkod. 10594264 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10594264 5 g Glasflaska 5g
10418552 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10594264 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330230050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
CAS: 39884-48-5 | C4H11NO | 89,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39884-48-5
Molekylformel C4H11NO
Molekylvikt (g/mol) 89.14
MDL-nummer MFCD00216936
InChI-nyckel NAXUFNXWXFZVSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-butanol, 2-butanol, 4-amino, 4-amino-butan-2-ol, 3-hydroxy-n-butylamine, 1-aminomethylpropan-2-ol, 4-aminobutan-2 r,s-ol
PubChem CID 170254
IUPAC-namn 4-aminobutan-2-ol
LEDER CC(CCN)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-butanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9300g/mL, 0.93
Kokpunkt 103,0 °C till 104,0 °C (34,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NH2(CH2)2CH(OH)CH3
Brytningsindex 1,4518 till 1,4538
Kvantitet 5 g
Formel vikt 89.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-2-butanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.