Läs mer
4-amino-2-klor-3-jodpyridin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15425937
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15425937 1 g 1g
15435937 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33136.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 909036-46-0
Molekylformel C5H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 254.46
MDL-nummer MFCD09763660
InChI-nyckel BYVMKCHHWASQFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-iodo-4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo-4-aminopyridine, 4-amino-2-chloro-3-iodopyridine, pubchem22625, 2-chloro-3-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-amine, 2-chloro-3-iodopyridin-4-ylamine, 2-chloro-3-iodo-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro-3-iodo
PubChem CID 24229208
IUPAC-namn 2-klor-3-jodpyridin-4-amin
LEDER NC1=C(I)C(Cl)=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloro-3-iodopyridine
Smältpunkt 116°C to 117°C
Färg Orange-rosa till vit
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 254.46
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast