Läs mer
4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile |
| CAS | 573768-09-9 |
| Molekylformel | C8 H7 Cl N2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2-Chloro-3-methyl-4-aminobenzonitrile, 3-Chloro-4-cyano-2-methylaniline, 3-Chloro-4-cyano-2-methylphenylamine, 4-Amino-3-methyl-2-chlorobenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClN2/c1-5-7(11)3-2-6(4-10)8(5)9/h2-3H,11H2,1H3 |
| LEDER | Cc1c(N)ccc(C#N)c1Cl |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-chloro-3-methyl-benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.608 |
| Formel vikt | 166.0298 |