Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Artikelnummer. 15452108
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1g
Packungsgröße:
1g
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
15452108 1g 1g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15452108 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H55765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 155-10-2
Molekylformel C4H3ClFN3
MDL-nummer MFCD00057344
Kvantitet 1g
Synonym 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
InChI-nyckel SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
IUPAC-namn 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 147.537
PubChem CID 254372
Formel vikt 147.54
Procent renhet 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.