Läs mer
Alfa Aesar™ 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 97%
Produktkod. 15452108
Change view
Kvantitet:
1g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15452108 1g 1g
1 options
Produktkod. 15452108 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer H55765.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
CAS 155-10-2
Molekylformel C4H3ClFN3
MDL-nummer MFCD00057344
Kvantitet 1g
Synonym 4-amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-pyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-5-fluoropyrimidine, 2-chloro-5-fluoro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-5-fluoropyrimidine-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro, 4-pyrimidinamine, 2-chloro-5-fluoro-9ci, pubchem6930, 2-chlor-4-amino-5-fluorpyrimidin
InChI-nyckel SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(C(=NC(=N1)Cl)N)F
IUPAC-namn 2-chloro-5-fluoropyrimidin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 147.537
PubChem CID 254372
Formel vikt 147.54
Procent renhet 97%