Läs mer
4-Amino-2-chloro-5-iodopyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15496807
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15496807 1 g 1g
15406817 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33926.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 800402-12-4
Molekylformel C5H4ClIN2
Molekylvikt (g/mol) 254.46
MDL-nummer MFCD09834661
InChI-nyckel DEJUUKULVAIMNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-iodo-4-pyridinamine, 4-amino-2-chloro-5-iodopyridine, 4-pyridinamine, 2-chloro-5-iodo, 2-chloro-5-iodo-4-aminopyridine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-pyridine-4-ylamine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino-5-iodopyridine, 2-chloro-5-iodo-4-pyridineamine, 2-chloro-5-iodo-pyridin-4-amine
PubChem CID 45480366
IUPAC-namn 2-klor-5-jodpyridin-4-amin
LEDER NC1=CC(Cl)=NC=C1I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloro-5-iodopyridine
Smältpunkt 126°C to 127°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 254.46
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.