Läs mer
4-amino-2-klor-6,7-dimetoxyquinazolin, TRC
Produktkod. 30006957
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006957 10 g
30011887 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006957 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60343910G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 23680-84-4
Molekylformel C10 H10 Cl N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 239.66
Synonym 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine, Doxazosin Mesilate Imp. F (EP), Terazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Alfuzosin Hydrochloride Imp. B (EP), Prazosin Hydrochloride Imp. A (EP), Quinazoline, 4-amino-2-chloro-6,7-dimethoxy- (8CI), 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 2-Chloro-6,7-dimethoxy-4-quinazolinamine, 4-Amino-2-chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
IUPAC-namn 2-klor-6,7-dimetoxyquinazolin-4-amin
LEDER COc1cc2nc(Cl)nc(N)c2cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10ClN3O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(11)14-9(5)12/h3-4H,1-2H3,(H2,12,13,14)
Formel vikt 239.0462