Läs mer
4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidine |
| CAS | 5453-06-5 |
| Molekylformel | C5 H5 Cl N4 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN4O2/c1-2-3(10(11)12)4(7)9-5(6)8-2/h1H3,(H2,7,8,9) |
| LEDER | Cc1nc(Cl)nc(N)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 2-chloro-6-methyl-5-nitropyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.57 |
| Formel vikt | 188.0101 |