Läs mer
4-Amino-2-chlorobenzeneacetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-chlorobenzeneacetic Acid |
| CAS | 50712-59-9 |
| Molekylformel | C10H12ClNO2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-chloro-benzeneacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO2/c1-2-14-10(13)5-7-3-4-8(12)6-9(7)11/h3-4,6H,2,5,12H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)Cc1ccc(N)cc1Cl |
| IUPAC-namn | ethyl 2-(4-amino-2-chlorophenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.66 |
| Formel vikt | 213.0557 |