Läs mer
4-amino-2-klorbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10750901 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10750901 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10750901 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2457-76-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Namnnotering 97%
CAS 2457-76-3
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 210 °C till 215 °C
Färg Beige till Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H6ClNO2
Linjär formel H2NC6H3(Cl)CO2H
MDL-nummer MFCD00007772
Kvantitet 5 g
Beilstein 14, 438
Synonym 2-chloro-4-aminobenzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-chloro, o-chloro-p-aminobenzoic acid, 2-chloro-p-aminobenzoic acid, usaf nb-1, 4-amino-2-chloro-benzoic acid, 4-amino-2-chlorobenzoicacid, unii-y3s6924ia6, wln: zr cg dvq, pubchem3109
InChI-nyckel MBDUKNCPOPMRJQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-2-klorbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 171.58
PubChem CID 17154
ChEBI CHEBI:59472
Formel vikt 171.58
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.