Läs mer
4-Amino-2-chlorobenzoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-chlorobenzoic acid |
| CAS | 2457-76-3 |
| Molekylformel | C7H6ClNO2 |
| MDL-nummer | MFCD00007772 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | C1=CC(=C(C=C1N)Cl)C(O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.58 |
| Procent renhet | 98% |