Läs mer
4-amino-2-klorobenzonitril, 97+%
Produktkod. 11392807
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392807 5 g 5g
11302817 25 g 25g
11312817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15924.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152,58 g/mol
4-amino-2-klorbensonitril används vanligtvis som ett organiskt reagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-Amino-2-klorbensonitril används vanligtvis som
ett organiskt reagens.
Noter
Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20925-27-3
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
MDL-nummer MFCD00035926
InChI-nyckel ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
IUPAC-namn 4-amino-2-klorbensonitril
LEDER NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 116 °C till 119 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 2936425
Formel vikt 152.58
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.