Läs mer
4-Amino-2-chlorobenzonitrile, 99%
Produktkod. 13501440 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
13501440 10 g 10g
13511620 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13501440 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 443880100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20925-27-3 | C7H5ClN2 | 152.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20925-27-3
Molekylformel C7H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 152.58
MDL-nummer MFCD00035926
InChI-nyckel ZFBKYGFPUCUYIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-cyanoaniline, 2-chloro-4-aminobenzonitrile, benzonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-benzonitrile, 4-amino-2-chlorobenzenecarbonitrile, pubchem4620, 4-cyano-3-chloroaniline, acmc-1cfb7, 3-chloro-4-cyanobenzenamine, ksc497i5p
PubChem CID 88728
IUPAC-namn 4-amino-2-chlorobenzonitrile
LEDER NC1=CC=C(C#N)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Smältpunkt 116.0°C to 118.0°C
Kvantitet 10 g
Förpackning Glass bottle
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 152.58
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2-chlorobenzonitrile
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.