Läs mer
4-Amino-2-chlorophenol, 99%
Produktkod. 11465387
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465387 1 g 1g
11475387 5 g 5g
11485387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23420.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3964-52-1 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3964-52-1
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD00128891
InChI-nyckel ZYZQSCWSPFLAFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxyaniline, 2-chloro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-phenol, unii-2z6zt3b98u, o-chloro-p-aminophenol, pubchem18907, salzsaurem p-aminophenol, acmc-1aiqv, 3-chloro4-hydroxyaniline
PubChem CID 77578
IUPAC-namn 4-amino-2-klorfenol
LEDER NC1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chlorophenol
Smältpunkt 150°C to 153°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 143.57
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.