Läs mer
4-Amino-2-chloropyridine, 98%
Produktkod. 11419607
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11419607 5 g 5g
11409607 1 g 1g
11399429 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419607 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22098.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14432-12-3 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
2-kloropyridin-4-amin (14432-12-3) används som läkemedel, pigmentmellanprodukter. Det är en tillsats av växttillväxtregulator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14432-12-3
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.559
MDL-nummer MFCD00060089
InChI-nyckel BLBDTBCGPHPIJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-4-aminopyridine, 2-chloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-4-pyridinamine, 2-chlorpyridin-4-amin, 4-amino-6-chloropyridine, 2-chloro-4-pyridylamine, 2-chloro-4-amino pyridine, 4-amino-2-chloro pyridine
PubChem CID 84432
IUPAC-namn 2-klorpyridin-4-amin
LEDER C1=CN=C(C=C1N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloropyridine
Smältpunkt 91°C to 94°C
Kokpunkt 153°C (5 mmHg)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 108671
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 128.56
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.