Läs mer
(4-Amino-2-chloropyrimidin-5-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Amino-2-chloropyrimidin-5-yl)methanol |
| CAS | 857427-28-2 |
| Molekylformel | C5H6ClN3O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O/c6-5-8-1-3(2-10)4(7)9-5/h1,10H,2H2,(H2,7,8,9) |
| LEDER | OCC1=CN=C(Cl)NC1=N |
| IUPAC-namn | (2-chloro-6-imino-1H-pyrimidin-5-yl)methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.57 |
| Formel vikt | 159.0199 |