Läs mer
4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11394998
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11394998 0.5 g 0.5g
11305008 2 g 2g
11315008 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11394998 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043952.02
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94741-69-2
Molekylformel C5H3ClN4
Molekylvikt (g/mol) 154.56
MDL-nummer MFCD00052343
InChI-nyckel WDHFCSOENXEMRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-chloro, 4-amino-2-chloro-pyrimidine-5-carbonitrile, pubchem6934, kinome_3477, acmc-209rte, buttpark 6040-60, aminochloropyrimidinecarbonitrile, 2-chloro-4-amino-5-cyanopyrimidine, 4-amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
PubChem CID 2801166
IUPAC-namn 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
LEDER NC1=NC(Cl)=NC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
Smältpunkt 243°C to 245°C
Kvantitet 0.5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 154.56
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver eller flingor