Läs mer
4-amino-2-kloropyrimidin-5-karbonitril, TRC
Produktkod. 30309474
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30309474 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30309474 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6040302.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloropyrimidine-5-carbonitrile
CAS 94741-69-2
Molekylformel C5H3ClN4
Kvantitet 2.5 g
Synonym 4-Amino-2-chloro-5-cyanopyrimidine
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-9-2-3(1-7)4(8)10-5/h2H,(H2,8,9,10)
LEDER Nc1nc(Cl)ncc1C#N
IUPAC-namn 4-amino-2-kloropimidin-5-karbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 154.56
Formel vikt 154.0046