Läs mer
4-amino-2-kloropyrimidin, 98 %
Produktkod. 15492258
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492258 5 g 5g
15402268 250 mg 250mg
15482258 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492258 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55875.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 7461-50-9 | C4H4ClN3 | 129,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7461-50-9
Molekylformel C4H4ClN3
Molekylvikt (g/mol) 129.55
MDL-nummer MFCD00194051
InChI-nyckel LPBDZVNGCNTELM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-chloropyrimidine, 2-chloro-4-aminopyrimidine, 2-chloro-4-pyrimidinamine, 2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 2-chloro, 2-chloropyrimidin-4-ylamine, 2-chloro-4-amino-pyrimidine, 2-chloropyrimidine-4-ylamine, zlchem 116, pubchem6955
PubChem CID 345752
IUPAC-namn 2-klorpyrimidin-4-amin
LEDER NC1=CC=NC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-chloropyrimidine
Smältpunkt 197 °C till 205 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.