missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide, TRC

Produktkod. 30134864
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134864 250 mg
30006630 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30134864 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608915250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 952310-00-8
Molekylformel C14H21BrN4O4
Molekylvikt (g/mol) 389.24
Synonym 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-(piperidin-4-yl)benzamide Hydrobromide
IUPAC-namn 4-amino-2-ethoxy-5-nitro-N-piperidin-4-ylbenzamide;hydrobromide
LEDER CCOC1=CC(=C(C=C1C(=O)NC2CCNCC2)[N+](=O)[O-])N.Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Analyt- eller komponentnamn 4-Amino-2-ethoxy-5-nitro-N-4-piperidinyl-benzamide Hydrobromide
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C14H20N4O4.BrH/c1-2-22-13-8-11(15)12(18(20)21)7-10(13)14(19)17-9-3-5-16-6-4-9;/h7-9,16H,2-6,15H2,1H3,(H,17,19);1H
Lösningstyp Neat
Industry Type Pharmaceutical
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 388.0746
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.