Läs mer
4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoesyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 86718-17-4 |
| Molekylformel | C10H12N2O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Methyl 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O5/c1-3-17-9-5-7(11)8(12(14)15)4-6(9)10(13)16-2/h4-5H,3,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)OC)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | Metyl 4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.21 |
| Formel vikt | 240.0746 |