Läs mer
4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoesyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 86718-18-5 |
| Molekylformel | C9H10N2O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O5/c1-2-16-8-4-6(10)7(11(14)15)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-etoxi-5-nitrobensoesyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.19 |
| Formel vikt | 226.059 |