Läs mer
4-amino-2-etoxi-5-nitrobenzoesyra, TRC
Produktkod. 30319665
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30319665 100 mg
1 options
Produktkod. 30319665 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608980100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-ethoxy-5-nitrobenzoic Acid
CAS 86718-18-5
Molekylformel C9H10N2O5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O5/c1-2-16-8-4-6(10)7(11(14)15)3-5(8)9(12)13/h3-4H,2,10H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CCOc1cc(N)c(cc1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 4-amino-2-etoxi-5-nitrobensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 226.19
Formel vikt 226.059
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.