Läs mer
4-amino-2-fluoro-5-metoxibensenboronsyra pinakolester, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15455366
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455366 1 g 1g
15465366 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455366 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59944.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1326283-60-6
Molekylformel C13H19BFNO3
Molekylvikt (g/mol) 267.11
MDL-nummer MFCD22419265
InChI-nyckel JWACNMHKJHEWAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester, 5-fluoro-2-methoxy-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline
PubChem CID 67363295
IUPAC-namn 5-fluor-2-metoxi-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER COC1=C(N)C=C(F)C(=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 267.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.