missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| CAS | 915087-25-1 |
| Molekylformel | C8H9FN2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-Methyl-2-fluoro-4-aminobenzamide, 4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2O/c1-11-8(12)6-3-2-5(10)4-7(6)9/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccc(N)cc1F |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-fluoro-N-methylbenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?