Läs mer
4-Amino-2-fluorophenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-fluorophenol |
| CAS | 399-96-2 |
| Molekylformel | C6H6FNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Fluoro-4-hydroxyaniline, 2-Fluoro-4-aminophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6FNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2 |
| LEDER | Nc1ccc(O)c(F)c1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-fluorophenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.12 |
| Formel vikt | 127.0433 |