Läs mer
4-amino-2-fluorofenylboronsyra pinacolester, 97 %
Codice prodotto. 11946041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
11946041 5 g 5g
11936041 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11946041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 444490050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 819057-45-9 | C12H17BFNO2 | 237,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 819057-45-9
Molekylformel C12H17BFNO2
Molekylvikt (g/mol) 237.08
MDL-nummer MFCD09951877
InChI-nyckel FLMNWVXAEGUVNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-amino-2-fluorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-amino-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenylamine, 3-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-aniline
PubChem CID 44755207
IUPAC-namn 3-fluor-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anilin
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(F)C=C(N)C=C1
Specifica
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Smältpunkt 163 °C till 166 °C
Färg Brun till vit
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4- Amino-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.