Läs mer
4-amino-2-hydroxipyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11996341 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11996341 1 g Glasflaska 1g
11906351 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11996341 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 432080010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38767-72-5 | C5H6N2O | 110.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38767-72-5
Molekylformel C5H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 110.12
InChI-nyckel SBQVQYPJWLJRQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 573530
IUPAC-namn 4-amino-lH-pyridin-2-on
LEDER C1=CNC(=O)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-hydroxypyridine
Smältpunkt 206.5°C to 208.5°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Synonym 4-aminopyridin-2-ol, 4-amino-2-hydroxypyridine, 4-amino-pyridin-2-ol, 4-aminopyridin-2 1h-one, 4-amino-2-pyridone, 3-deazacytosine, 2 1h-pyridinone, 4-amino, 2 1h-pyridinone,4-amino, 2-pyridinol, 4-amino, 4-amino-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel vikt 110.12
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2-hydroxypyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.