Läs mer
4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 97%
Produktkod. 11302977
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302977 1 g 1g
11312977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16282.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6321-11-5 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6321-11-5
MDL-nummer MFCD00035504
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride
Smältpunkt 258°C to 262°C
Odör Odorless
Molekylformel C10H15ClNO
Kvantitet 1 g
Beilstein 3700651
Synonym 4-amino-2-isopropyl-5-methylphenol hydrochloride, 6-aminothymol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenolhydrochloride, 4-amino-2-isopropyl-5-methyl-phenol hydrochloride, 4-amino-5-methyl-2-propan-2-yl phenol hydrochloride, phenol, 4-amino-5-methyl-2-1-methylethyl-, hydrochloride 1:1, 6-aminothymol hcl, 6-aminothymolhydrochlorid, 6-aminothymol hydrovhloride
InChI-nyckel YLWORLAQZBRLSS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=C(C(=C1)O)C(C)C)N.Cl
IUPAC-namn 4-amino-5-metyl-2-propan-2-ylfenol;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 200.69
PubChem CID 80603
Formel vikt 201.7
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.