Läs mer
4-amino-2-mercaptopyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-mercaptopyrimidine |
| CAS | 333-49-3 |
| Molekylformel | C4 H5 N3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8) |
| LEDER | NC1=NC(=S)NC=C1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1H-pyrimidin-2-thion |
| Molekylvikt (g/mol) | 127.17 |
| Formel vikt | 127.0204 |