Läs mer
4-amino-2-mercaptopyrimidin, TRC
Produktkod. 30312096
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30312096 50 g
1 options
Produktkod. 30312096 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA61193050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-mercaptopyrimidine
CAS 333-49-3
Molekylformel C4 H5 N3 S
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
LEDER NC1=NC(=S)NC=C1
IUPAC-namn 4-amino-1H-pyrimidin-2-thion
Molekylvikt (g/mol) 127.17
Formel vikt 127.0204