Läs mer
4-amino-2-metoxybensoesyra, 97 %
Produktkod. 11397239
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11397239 25 g 25g
11387239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27419.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 2486-80-8 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2486-80-8
Molekylformel C8H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 167.164
MDL-nummer MFCD00114479
InChI-nyckel OLJXRTRRJSMURJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-o-anisic acid, 4-amino-2-methoxy-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid, 2-methoxy-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methoxybenzoicacid, 4-azanyl-2-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methoxy, 2-methoxy-4-aminobenzoic acid, acmc-20aicb, pubchem4934
PubChem CID 75599
IUPAC-namn 4-amino-2-metoxibensoesyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-methoxybenzoic acid
Smältpunkt ∽150 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 167.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.