Läs mer
4-amino-2-(metoxykarbonyl)bensoesyra, TRC
Produktkod. 30333462
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30333462 250 mg
1 options
Produktkod. 30333462 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA898345250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-amino-2-(methoxycarbonyl)benzoic acid
CAS 1000342-08-4
Molekylformel C9 H9 N O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 2-Methyl 4-amino-1,2-benzenedicarboxylate
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)7-4-5(10)2-3-6(7)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
LEDER COC(=O)c1cc(N)ccc1C(=O)O
IUPAC-namn 4-amino-2-metoxykarbonylbenzoesyra
Molekylvikt (g/mol) 195.172
Formel vikt 195.053