missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2-methoxyphenol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-methoxy-phenol |
| CAS | 4956-52-9 |
| Molekylformel | C7 H9 N O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,8H2,1H3 |
| LEDER | COc1cc(N)ccc1O |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 139.15 |
| Formel vikt | 139.0633 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?