Läs mer
4-Amino-2-methyl-1-naphthalenol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-methyl-1-naphthalenol Hydrochloride |
| CAS | 130-24-5 |
| Molekylformel | C11 H11 N O . Cl H |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Amino-2-methyl-1-naphthol Hydrochloride, 2-Methyl-4-amino-1-naphthol Hydrochloride, 4-Amino-2-methylnaphthol Hydrochloride, Kayvisyn, Synkamin Hydrochloride, Vitamin K5 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO.ClH/c1-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11(7)13;/h2-6,13H,12H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.Cc1cc(N)c2ccccc2c1O |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-methylnaphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.67 |
| Formel vikt | 209.0607 |