Läs mer
4-Amino-2-metyl-1H-isoindol-1,3(2H)-dion-13C4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-13C4 |
| Molekylformel | C513C4H8N2O2 |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | 4-Amino-2-methyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-13C4, 3-Amino-N-methylphthalimide-13C4 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8N2O2/c1-11-8(12)5-3-2-4-6(10)7(5)9(11)13/h2-4H,10H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,6+1 |
| LEDER | O=C1N(C)C(C2=[13CH][13CH]=[13CH][13C](N)=C21)=O |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-metylisoindolin-1,3-dion-4,5,6,7-13C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.14 |
| Formel vikt | 180.07 |