Läs mer
(4-Amino-2-metyl-5-pyrimidinyl)metanol(Toxopyrimidin), TRC
Produktkod. 30452710
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30452710 100 mg
1 options
Produktkod. 30452710 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT686980100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methanol (Toxopyrimidine)
CAS 73-67-6
Molekylformel C6H9N3O
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Methyl-4-amino-5-(hydroxymethyl)pyrimidine, 2-Methyl-4-amino-5-pyrimidinemethanol, 2-Methyl-5-hydroxymethyl-6-aminopyrimidine, 2-Methyl-6-amino-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-hydroxymethylpyrimidine, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinemethanol, 4-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, 6-Amino-5-hydroxymethyl-2-methylpyrimidine, NSC 28247, OMPM, Pyramin, Pyramine, Pyramine (pyridoxine antagonist), Pyrazan, TXP
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O/c1-4-8-2-5(3-10)6(7)9-4/h2,10H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)
LEDER NC1=C(CO)C=NC(C)=N1
IUPAC-namn (4-amino-2-metylpyrimidin-5-yl)metanol
Molekylvikt (g/mol) 139.16
Formel vikt 139.0746