Läs mer
4-Amino-2-methyl-d3-5-pyrimidinecarboxylic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic Acid-D3 (methyl-D3) |
| Molekylformel | C6 D3 H4 N3 O2 |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | 4-Amino-2-methyl-d3-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinecarboxylic Acid-D3 (methyl-D3), 2-(Methyl-d3)-4-amino-5-pyrimidinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H7N3O2/c1-3-8-2-4(6(10)11)5(7)9-3/h2H,1H3,(H,10,11)(H2,7,8,9)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])c1ncc(C(=O)O)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-2-(trideuteriomethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.1572 |
| Formel vikt | 156.0727 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |