Läs mer
4-amino-2-metylbensoesyra, 98 %
Produktkod. 15434267
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434267 5 g 5g
15424267 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31657.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 2486-75-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2486-75-1
Molekylformel C8H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 151.165
MDL-nummer MFCD06656133
InChI-nyckel XRSQZFJLEPBPOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methyl-benzoic acid, 2-methyl-4-aminobenzoic acid, 2-methyl-4-amino-benzoic acid, 4-amino-2-methyl benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-2-methyl, pubchem10924, 4-amino-o-toluic acid, methyl-p-aminobenzoesaure, acmc-1cnb3, methyl-4-amino benzoic acid
PubChem CID 241632
IUPAC-namn 4-amino-2-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)N)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-methylbenzoic acid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 151.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.