Läs mer
4-amino-2-metylpyridin, 98 %
Produktkod. 15451158
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451158 250 mg 250mg
15431158 1 g 1g
15441158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15451158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55036.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 18437-58-6 | C6H8N2 | 108,144 g/mol
4-amino-2-metylpyridin används för att framställa 2-metyl-pyridin-4-ol; nitrat vid 20 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 4-amino-2-metylpyridin används för att framställa 2
-metyl-pyridin-4-ol; nitrat vid 20 C.°
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18437-58-6
Molekylformel C6H8N2
Molekylvikt (g/mol) 108.144
MDL-nummer MFCD00186509
InChI-nyckel GNCLPNMQEGMNTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methylpyridine, 4-amino-2-picoline, 2-methyl-4-aminopyridine, 2-methyl-4-pyridinamine, 4-pyridinamine, 2-methyl, 2-methyl-pyridin-4-ylamine, 4 1h-pyridinimine, 2-methyl, 4-amino-picoline, 4-amino-6-picoline, pubchem1118
PubChem CID 728670
IUPAC-namn 2-metylpyridin-4-amin
LEDER CC1=NC=CC(=C1)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-methylpyridine
Smältpunkt 93 °C till 97 °C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Löslig i metanol.
Formel vikt 108.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.