Läs mer
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Dihydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Dihydrogen Phosphate |
| CAS | 945-94-8 |
| Molekylformel | C6 H10 N3 O4 P |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10N3O4P/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13-14(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12) |
| LEDER | Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(N)n1 |
| IUPAC-namn | (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.1351 |
| Formel vikt | 219.0409 |