Läs mer
(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Trihydrogen Diphosphate, TRC
Produktkod. 30138157
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138157 5 mg
30136433 10 mg
30012319 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138157 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5782695MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 841-01-0
Molekylformel C6H11N3O7P2
Molekylvikt (g/mol) 299.11
IUPAC-namn (4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl phosphono hydrogen phosphate
LEDER Cc1ncc(COP(=O)(O)OP(=O)(O)O)c(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl Trihydrogen Diphosphate
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11N3O7P2/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-15-18(13,14)16-17(10,11)12/h2H,3H2,1H3,(H,13,14)(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formel vikt 299.0072