Läs mer
4-amino-2-(metyltio)pyrimidin-5-karbonitril, 97 %
Produktkod. 11498807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11498807 5 g 5g
11488807 1 g 1g
11408817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19949.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 770-30-9 | C6H6N4S | 166,20 g/mol
Det används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-30-9
Molekylformel C6H6N4S
Molekylvikt (g/mol) 166.20
MDL-nummer MFCD00023237
InChI-nyckel VYDHBDPZNLVELI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-methylthio pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthio-5-pyrimidinecarbonitrile, 4-amino-2-methylsulfanyl-pyrimidine-5-carbonitrile, 4-amino-2-methylthiopyrimidine-5-carbonitrile, maybridge1_004789, acmc-20a4j5, 4-amino-5-cyano-2-methylthiopyrimidine, 4-amino-5-cyano-2-methylthio pyrimidine
PubChem CID 295757
IUPAC-namn 4-amino-2-metylsulfanylpyrimidin-5-karbonitril
LEDER CSC1=NC=C(C#N)C(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile
Smältpunkt 240 °C till 243 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 166.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.