Läs mer
4-amino-2-nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10408900 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10408900 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10408900 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 164230050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    418.00 SEK
    374.65 SEK / 5g
    Save 43.35 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 119-34-6 | C6H6N2O3 | 154,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-nitrophenol
Namnnotering 99%
CAS 119-34-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 124,0 °C till 128,0 °C
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H6N2O3
Linjär formel H2NC6H3(NO2)OH
MDL-nummer MFCD00007876
Kvantitet 5 g
Beilstein 13, 520
Synonym phenol, 4-amino-2-nitro, fourrine 57, 4-hydroxy-3-nitroaniline, 2-nitro-4-aminophenol, fourrine brown pr, oxidation base 25, fourrine brown propyl, o-nitro-p-aminophenol, p-amino-o-nitrophenol, c.i. oxidation base 25
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i dietyleter, etanol och aceton
InChI-nyckel WHODQVWERNSQEO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])O
IUPAC-namn 4-amino-2-nitrofenol
Molekylvikt (g/mol) 154.12
PubChem CID 3417419
ChEBI CHEBI:82385
Formel vikt 154.12
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-2-nitrophenol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.