missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-2-sulfotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Amino-2-methylbenzenesulfonic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Formel vikt | 187.0303 |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.216, 187.21 |
| InChI-nyckel | BRKFTWHPLMMNHF-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=CC=C(N)C=C1S(O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 5-amino-2-methylbenzene-1-sulfonic acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?