Läs mer
4-Amino-2-(trifluormetyl)bensoesyra, 97+%
Produktkod. 15405377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405377 1 g 1g
15415377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15405377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32626.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 393-06-6 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 393-06-6
Molekylformel C8H6F3NO2
Molekylvikt (g/mol) 205.14
MDL-nummer MFCD03407959
InChI-nyckel AMVHEVZYTGHASE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-2-trifluoromethyl benzoic acid, 5-amino-2-carboxybenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, pubchem1360, 4-amimo-2-trifluoromethyl benzoicacid, acmc-209j4m, ksc495q5d, rarechem al bo 0438, buttpark 44\01-93, 4-amino-2-trifluoromethyl benzoicacid
PubChem CID 3836325
IUPAC-namn 4-amino-2-(trifluormetyl)bensoesyra
LEDER NC1=CC(=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smältpunkt 183°C to 186°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.14
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.