Läs mer
4-Amino-3.4-dideoxy-2-C-(hydroxymethyl)-D-epi-inositol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Valiolamine |
| CAS | 83465-22-9 |
| Molekylformel | C7 H15 N O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-3.4-dideoxy-2-C-(hydroxymethyl)-D-epi-inositol, Valiolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO5/c8-3-1-7(13,2-9)6(12)5(11)4(3)10/h3-6,9-13H,1-2,8H2/t3-,4-,5+,6-,7-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@H]1C[C@](O)(CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC-namn | (1S,2S,3R,4S,5S)-5-amino-1-(hydroxymethyl)cyclohexane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.2 |
| Formel vikt | 193.095 |