Läs mer
4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 1858241-03-8 |
| Molekylformel | C10 H12 F N O2 . H Cl |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | β-(Aminomethyl)-4-fluorobenzenepropanoic Acid Hydrochloride, (±)-β-p-Fluorophenyl-GABA Hydrochloride, 4-Amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12FNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H |
| LEDER | Cl.NCC(CC(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 233.67 |
| Formel vikt | 233.0619 |