missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Amino-3,5-bis(4-pyridyl)-1,2,4-triazole |
| CAS | 38634-05-8 |
| Molekylformel | C12H10N6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4,4'-(4-Amino-4H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)di-pyridine, 3,5-Di-4-pyridinyl-4H-1,2,4-triazol-4-amine, Topiroxostat Impurity 5 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N6/c13-18-11(9-1-5-14-6-2-9)16-17-12(18)10-3-7-15-8-4-10/h1-8H,13H2 |
| LEDER | Nn1c(nnc1c2ccncc2)c3ccncc3 |
| IUPAC-namn | 3,5-dipyridin-4-yl-1,2,4-triazol-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 238.25 |
| Formel vikt | 238.0967 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?