missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol

Produktkod. 30463875
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30463875 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30463875 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3462.030025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

4-Amino-3,5-dibromopyridine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dalfampridine Related Compound B
CAS 84539-34-4
Analyt- eller komponentnamn Dalfampridine Related Compound B
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C5 H4 Br2 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
InChI formel InChI=1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1c(Br)cncc1Br
IUPAC-namn 3,5-dibromopyridin-4-amine
Molekylvikt (g/mol) 251.907
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 249.874 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.