Läs mer
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10268413 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10268413 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10268413 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 56961-25-2
Molekylformel C7H5Cl2NO2
Molekylvikt (g/mol) 206.02
MDL-nummer MFCD00017091
InChI-nyckel UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC-namn 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
LEDER NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Amino-3, 5-dichlorobenzoic acid
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 288°C to 290°C
Färg Cream
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel NH2C6H2(Cl)2CO2H
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 206.03
Procent renhet 98+%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.